Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ ETERNA
Code produit. 10098770 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10098770
Marque: BRAND™ 42062
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté DURAN et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B avec graduations indélébiles ambrées BRAND Silberbrand ETERNA permet d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés. Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité.
  • En verre borosilicaté DURAN™
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
  • Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
  • Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement
  • La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class B
Hauteur (métrique) 285 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 1000 ml
Graduations 20 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 10 ml
Subdivision 20 ml