Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna™
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ comprennent un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
40.70€ - 116.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Étalonnage | Pour contenir |
Couleur de la balance | Ambré |
Forme | Rond |
Type | Éprouvette à mélange graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10440941
|
BRAND™
33962 |
1000 ml |
96.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11834000
|
BRAND™
33938 |
100 ml |
50.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11854160
|
BRAND™
33948 |
250 ml |
73.65€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11844000
|
BRAND™
33954 |
500 ml |
116.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10756831
|
BRAND™
33928 |
50 ml |
47.30€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10417523
|
BRAND™
33920 |
25 ml |
40.70€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Comprend un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
- Hauteur mesurée sans bouchon.
Spécification
Hexagonale | |
Ambré | |
Éprouvette à mélange graduée | |
DIN EN ISO 4788 | |
Graduations ambrées |
Pour contenir | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Autoclavables |