Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Comprend un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
- Hauteur mesurée sans bouchon.
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Couleur de la balance | Ambré |
| Forme | Rond |
| Type | Éprouvette à mélange graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Hauteur (métrique) | 190 mm |
| Afficher plus |