Learn More
BRAND™ Burette automatique Schilling SILBERBRAND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication AR-GLAS™
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bande Schellbach
- Remise à zéro automatique
- Le flacon à presser permet un remplissage rapide.
- La vis micrométrique permet une titration fine.
Matériaux :
- Tube de remplissage : PVC
- Tube de décharge : silicone,
- Flacon réservoir : PE-LD,
- Base : PE-HD,
- Raccord, gris : Polyamide,
- Vis micrométrique : laiton / PP.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,05 mL |
| Hauteur (métrique) | 530 mm |
| Comprend | Flacon réservoir, bande Schellbach |
| Tolérance | ±0,05 ml |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |