Learn More
BRAND™ Burette automatique Schilling marron SILBERBRAND™
La titration sommaire se produit en libérant la vis micrométrique et en utilisant le bouton-poussoir. La burette automatique Schilling marron BRAND™ SILBERBRAND™ comprend un tube de remplissage en PVC, un tube de décharge en silicone et un flacon réservoir en PEBD.
Marque: BRAND™ 23768
119.61 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21717" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication AR-GLAS™
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Bande Schellbach
- Remise à zéro automatique
- Le flacon à presser permet un remplissage rapide
- La vis micrométrique permet une titration fine ou la titration brute en desserrant la vis micrométrique et en utilisant le bouton-poussoir.
Matériaux :
- Tube de remplissage : PVC
- Tube de décharge : silicone
- Flacon réservoir : PEBD
- Base : HDPE
- Raccord : polyamide gris
- Vis micrométrique : laiton / polypropylène
Spécification
Ambré | |
Flacon de réservoir | |
0,1 mL | |
± 0,1 ml | |
Classe B. |
50 ml | |
HDPE, PEBD, PA, PVC, Silicone, Vis micrométrique en laiton | |
900 mm | |
Burette automatique | |
DIN EN ISO 385 |