Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte SILBERBRAND avec bande Schellbach
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Facile à réparer
- Tous les composants individuels sont remplaçables
- Robinet d’arrêt en PTFE détachable
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Limite d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn;0,08 ml |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Bande Schellbach noire, flacon en PEBD de 1000 ml |
| Robinets d’arrêt | PTFE |
| Garantie | 12 mois |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |