Learn More
BRAND™ Tubes de burette SILBERBRAND de classe B pour burette économique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Tube de décharge avec diamètre extérieur de 8 mm
- À utiliser avec le robinet d’arrêt en PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Longueur (métrique) | 86,8 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Graduations | 0,1 mL |
| Hauteur (métrique) | 4 cm |
| Balance | Noir |