Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre borosilicaté SILBERBRAND™
Comprends un robinet à pointeau et une broche en PTFE. La burette automatique en verre borosilicaté BRAND™ SILBERBRAND™ est étalonnée pour délivrer un volume donné.
246.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Flacon, valve à pointeau, robinet d’arrêt |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Bande Schellbach |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Burette automatique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10778621
|
BRAND™
21912 |
25 ml |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10612632
|
BRAND™
21913 |
50 ml |
246.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Burette automatique
- Modèle à granulés
- Sans robinet d’arrêt intermédiaire
- Sans flacon
- Classe B.
- Bande Schellbach
- Comprend un robinet à pointeau latéral avec clé en PTFE
- Graduations en noir
Spécification
Flacon, valve à pointeau, robinet d’arrêt | |
Bande Schellbach | |
Burette automatique | |
DIN EN ISO 385 |
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
Classe B. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Burette automatique en verre borosilicaté SILBERBRAND™