Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre borosilicaté SILBERBRAND™ avec flacon
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Burette automatique
- Modèle à granulés
- Comprend un robinet à pointeau latéral avec clé en PTFE
- Comprend un flacon
- Classe B.
- Bande Schellbach
- Graduations en noir
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,05 mL |
| Comprend | Bande Schellbach |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE Key |
| Tolérance | ±0.05 mL |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |