Learn More
BRAND™ Tube de burette en verre boro 3.3 SilberBrand™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Volume (métrique) du réservoir : 25 ml
Description
Spécification
Spécification
| Précision | Limite d’erreur : 0,08 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Nb par paquet | 2 |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Volume (métrique) du réservoir | 25 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385 |