Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt ambré
Code produit. p-7164756 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10132111
Marque: BRAND™ 22316
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Burette automatique BRAND SILBERBRAND équipée d’un robinet d’arrêt latéral ambré et d’une clé en PTFE.
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Clés interchangeables
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt de titration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Graduations 0,1 mL
Comprend Sans flacon
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt latéral ambré avec clé en PTFE
Garantie 12 mois