Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre silanisés
Code produit. 16684764
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
2 ml
8 ml
20 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de bouchon:
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) avec septum
Bouchon à vis avec septum
Nbre par carton:
72
100
Unit Size:
100 pièces
72 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16684764
Brand: Thermo Scientific™ SAASV22
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gagnez du temps et minimisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage grâce à ces flacons pré-traités et silanisés.
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage de matériaux.Les flacons en verre silanisés Thermo Scientific™ sont traités par silanisation de dépôt en phase vapeur.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation et la siliconisation peuvent jouer un rôle important dans le maintien de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.La modification de surface élimine les sites actifs sur les surfaces de verre borosilicaté.
  • La silanisation permet de gagner du temps et de réduire les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux
  • Un agent de silylation réagit aux groupes actifs à la surface du verre, les rendant moins réactifs ; il empêche l’adhérence des matériaux à la surface du récipient, ce qui permet une récupération maximale des analytes traces
Informations de commande :
Boîte de 100
Inclut :
Certificat de conformité
Recommandé dans les cas suivants :
Verrerie désactivée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon en verre ambré 12 x 32 avec bouchon à vis
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Diamètre (impériale) externe 0,472 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,99 mm
Matériau verre, PTFE
Volume (métrique) 2 ml
Hauteur (impériale) 1,26 in
Nbre par carton 100
Volume (impérial) 0,068 oz.
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis avec septum
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100 boîtes
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Flacon
Taille du bouchon 8 / 425