Learn More
Thermo Scientific™ SII pour logiciel Empower
Utilisez les instruments UHPLC, HPLC, GC et IC au sein des plateformes logicielles d’autres fournisseurs avec le plug-in logiciel Thermo Scientific™ SII for Empower 3.
Marque: Thermo Scientific™ 7200.0390
Code nomenclature Nacres: NE.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Intégrez et utilisez les instruments UHPLC, HPLC, GC et IC de Thermo Scientific dans les plateformes logicielles d’autres fournisseurs grâce au plugin logiciel SII (Thermo Scientific™ Standard Instrument Integration) pour Empower 3. Le plugin SII for Empower 3 est basé sur le CDS Chromeleon et offre des fonctionnalités uniques et intelligentes qui offrent une facilité d’utilisation, une fiabilité et des performances maximales. Il permet également aux systèmes de chromatographie Thermo Fisher Scientific d’être exploités et contrôlés par le logiciel Waters™ Empower™ 3 CDS.
Si le logiciel Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS est le logiciel recommandé pour le contrôle des instruments U-HPLC, HPLC, GC et IC de Thermo Scientific en raison de sa facilité d’utilisation, de sa fiabilité et de ses performances maximales, le logiciel CDS d’autres fournisseurs peut également intégrer et faire fonctionner ces instruments avec le plug-in logiciel SII pour Empower 3.
Le logiciel SII for Empower installe et utilise des parties de Chromeleon CDS, telles que le gestionnaire de services, le gestionnaire de configuration des instruments, la vue des instruments et l’éditeur de méthodes des instruments, afin d’assurer une intégration parfaite des instruments Thermo Scientific LC, IC et GC dans Empower 3 CDS sans perte de fonctionnalité. Le contrôle des instruments, l’acquisition et le traitement des données sont entièrement réalisés par le logiciel Empower 3.
Configurez vos instruments
Il est possible de configurer jusqu’à quatre instruments par nœud Empower à l’aide du gestionnaire de configuration des instruments Chromeleon standard.
Contrôlez vos instruments
Le logiciel SII for Empower fournit un ensemble complet de commandes car elles sont présentes sous le contrôle natif de Chromeleon CDS. Pour l’utilisateur, cela signifie que tous les outils CDS Chromeleon et les fonctionnalités avancées, telles que la préparation du prochain échantillon lors d’une analyse continue, peuvent être mis en œuvre pour augmenter la productivité et recevoir plus de données avec moins d’injections.
SII for Empower contrôle les systèmes suivants :
- Systèmes HPLC et U-HPLC Thermo Scientific™ Vanquish™
- Systèmes HPLC Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000
- Système HPIC™ Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000
- Système GC Thermo Scientific™ TRACE™ 1300
La surveillance de l’état des instruments dans le cadre d’Empower peut être effectuée à l’aide du panneau de contrôle d’Empower. Ici, une vue améliorée de l’instrument SII est facilement accessible pour fournir des options supplémentaires pour contrôler et surveiller l’instrument et ses modules.
Méthodes instrumentales
La mise en place d’une méthode instrumentale est simple, intuitive et rapide grâce à l’assistant et à l’éditeur de méthode instrumentale de SII for Empower, qui sont tous deux intégrés dans l’éditeur de méthode instrumentale d’Empower. L’assistant guide l’utilisateur à travers tous les modules, permettant la saisie de toutes les informations nécessaires, tandis que l’éditeur permet la révision et la modification de tous les aspects d’une méthode.
Traitez vos données
Le traitement complet des données a lieu à l’intérieur du logiciel Empower, qui vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités comme vous le feriez normalement, par exemple, la superposition de chromatogrammes ou d’autres canaux comme les traces de pression. L’expérience utilisateur Empower reste le même pour tous les aspects du traitement des données.
Spécification
Software Plug-in | |
LC, IC, and GC Systems |