Learn More
Epredia™ Hématoxyline Signature Series™
Code produit. p-4530236 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt.
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10872300
Marque: Epredia™ 7212
Obtenez de meilleurs résultats qu’avec les hématoxylines de Gill ou de Harris grâce à ce produit à formule exclusive.
Obtenez de meilleurs résultats qu’avec les hématoxylines de Gill ou de Harris grâce à l’hématoxyline 7212 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature, un produit à formule exclusive.
  • Aucune filtration requise
  • Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
  • Détails nucléaires bien définis et nets
  • Légère affinité pour la coloration des mucopolysaccharides acides (mucine)
Disponible dans un emballage de 5 L
  • Réduit le plastique de 90 %
  • Augmente la stabilité des colorations
  • Réduit les déversements de coloration salissants
  • Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Hématoxyline
Quantité 1 pt.
compliance-icons
Identifiant produit
  • STAIN HEMATOXYLIN 7212 4X1PT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol, Acetic acid