Learn More
Epredia™ Hématoxyline Signature Series™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt.
Conditionnement:
4 pièces
Description
Obtenez de meilleurs résultats qu’avec les hématoxylines de Gill ou de Harris grâce à l’hématoxyline 7212 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature, un produit à formule exclusive.
- Aucune filtration requise
- Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
- Détails nucléaires bien définis et nets
- Légère affinité pour la coloration des mucopolysaccharides acides (mucine)
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de coloration salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Spécification
Spécification
| Type | Hématoxyline |
| Quantité | 1 pt. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- STAIN HEMATOXYLIN 7212 4X1PT
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol, Acetic acid