Learn More
Epredia™ Lamelle Signature Series
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 x 24 mm
50 x 24 mm
60 x 24 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Éliminez l’adhérence et réduisez les déchets avec la lamelle unique en son genre Thermo Scientific™ Signature Series. Parfaite pour les colleuses de lamelles automatiques.
Épaisseur 1 :
- 0,13 à 0,17 mm
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 24mm |
| Largeur (métrique) | 60 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 60 x 24 mm |
| Quantité | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |