Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clear-Rite 3™
Effectuez une déparaffinisation et un dégagement complets pendant le processus de coloration avec Epredia™ Signature Series Clear-Rite 3.
Marque:  Epredia™ 6901
Code produit. 10138198
  • 118.00€ / 15.14L
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: (4) bouteilles de 1 gallon
Description
Description
Obtenez un déparaffinage et une clairance complètes pendant le processus de coloration grâce au Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clear-Rite™ 3, un mélange exclusif d’hydrocarbures aliphatiques isoparaffiniques.
  • Très faible odeur ; sans benzène
  • À utiliser dans tous les systèmes de préparation des tissus et les systèmes de coloration automatiques
  • Ne produit pas d’échantillons durs ou fragiles, même après une exposition prolongée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Agent clarifiant
4 x 1 gal.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: proprietary mixtureof aliphatic hydrocarbons