Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Type:
Clarifier™ 1
Clarifier 2
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Améliorez la définition nucléaire et la clarté des hématoxylines Signature Series grâce au clarificateur Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1 et 2.
- Améliore le contraste entre le noyau et le cytoplasme
- Augmente la transparence cellulaire
- Élimine la coloration de fond provoquée par un excès d’adhésif tissulaire
- Élimine la coloration indésirable à l’hématoxyline de l’adhésif sans affecter la coloration nucléaire
- Le clarificateur 1 est recommandé avec l’hématoxyline 7211 et l’hématoxyline 1
- Le clarificateur 2 est recommandé avec l’hématoxyline 7212 et l’hématoxyline 2
Spécification
Spécification
| Type | Clarifier 2 |
| Quantité | 4 x 1 gal. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid