Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clarifier™ 1, 2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Type:
Clarifier™ 1
Clarifier 2
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Améliorez la définition nucléaire et la clarté des hématoxylines Signature Series grâce au clarificateur Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1 et 2.
- Améliore le contraste entre le noyau et le cytoplasme
- Augmente la transparence cellulaire
- Élimine la coloration de fond provoquée par un excès d’adhésif tissulaire
- Élimine la coloration indésirable à l’hématoxyline de l’adhésif sans affecter la coloration nucléaire
- Le clarificateur 1 est recommandé avec l’hématoxyline 7211 et l’hématoxyline 1
- Le clarificateur 2 est recommandé avec l’hématoxyline 7212 et l’hématoxyline 2
Spécification
Spécification
| Type | Clarifier™ 1 |
| Quantité | 1 gal. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.