Learn More
Epredia™ Réactif bleuissant Signature Series™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Garantissez une netteté du détail nucléaire grâce au réactif bleuissant Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series prêt à l’emploi.
- Tamponnée pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0)
- Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
- Ne nécessite qu’un rinçage à l’eau pendant une minute par rapport aux réactifs de bleuissement classiques qui demandent jusqu’à cinq minutes
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de coloration salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif de bleuissement |
| Quantité | 1 gal. |
| pH | 8 |
| Forme | Liquide |