Learn More
Epredia™ Réactif bleuissant Signature Series™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Garantissez une netteté du détail nucléaire grâce au réactif bleuissant Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series prêt à l’emploi.
- Tamponnée pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0)
- Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
- Ne nécessite qu’un rinçage à l’eau pendant une minute par rapport aux réactifs de bleuissement classiques qui demandent jusqu’à cinq minutes
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de coloration salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif de bleuissement |
| Quantité | 4 x 1 gal. |
| pH | 8 |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X4 STAIN BLUING REAGENT 4X1GAL . .
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- MIXTURE LIST-Contient: ProClin 300