Learn More
Uvex™ Pantalons de signalisation pour homme 7432-Jaune
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Description
- Matériau : 67 % polyester / 33 % coton, environ 270 g/m²
- CORDURA™ avec parties à contraintes très élevées
- Deux poches arrière et deux poches sur la cuisse avec plusieurs poches à outils, poches sur genou, côté face interne
- Protection certifiée du genou de classe 1 en association avec des genouillères (article n° 9868900)
- Tailles : 42 - 64, 90 - 110
- Supplément pour grandes tailles : de la taille 56 et taille 106 + 10 %
- Instructions d’entretien : 30°C lavable, ne pas utiliser de chlore, sèche-linge : I point, repassage : I point, nettoyage à sec : P
- Certifié selon : EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Spécification
Spécification
Dimensions | 54 |
Sexe | Hommes |
Type de produit | Hi-vis Pants |
Matériau | Polyester |
Couleur | Jaune |
Type de couture | Taped |
Nbre de poches | 6 |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 270 g/m² |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Pantalons de signalisation pour homme 7432-Jaune >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu