Learn More
Endecotts™ Boule d’étalonnage du tamis
Click to view available options
Granulométrie:
120 mailles
14 mailles
400 mailles
Conditionnement:
3 pièces
5 pièces
Description
- Les sphères sont traçables au National Physical Laboratory de Londres
- Étalonnez les tamis à une précision de 1 μm
- Les microsphères en verre sodocalcique traversent toute la surface du tamis et passent par chaque ouverture
- Les étalons comprennent un tableau d’étalonnage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Microsphères |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (équipement) | Tamis |
| Granulométrie | 400 mailles |