Learn More
Kinematica™ Tamis en acier inox pour broyeur Polymix™ MFC 90 D
En fonction de l’échantillon, même des résultats plus fins peuvent être obtenus en broyant avec deux tamis ou plus avec des tailles de trous progressivement plus petites.
Marque:  Kinematica™ 35095002
Code produit. 10042293
  • 213.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Tamis
PX MFC 90 D
Acier inoxydable
0,2 mm