Learn More
DuPont™ Masques faciaux Sierra™
Protège contre la contamination humaine. Les masques Dupont™ Sierra™ sont dotés d’attaches liées et d’un revêtement extérieur plissé en rayonne.
Marque: DuPont™ D13396008
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Revêtement extérieur plissé en rayonne
- Attaches Tyvek™ liées
- Embout nasal en métal
- 23 cm de largeur
- Blanc, taille unique, s'adapte à la plupart des morphologies
- Non traités en salle blanche et non stérilisés
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Rayon | |
Non stérile | |
Class 1000 (ISO 6) | |
Salles blanches, secteurs pharmaceutique, dispositif médical, fabrication, transformation des aliments, produits cosmétiques, environnements contrôlés | |
D13396008 |
Blanc | |
Universel | |
Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms | |
Oui | |
Attaches liées, embout nasal en métal | |
23 cm |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.