Learn More
DuPont™ Masques faciaux stériles Sierra™
Protège contre la contamination humaine. Les masques stériles Dupont™ Sierra™ dont dotés d’attaches liées et d’un revêtement extérieur plissé en rayonne. Stérilisés aux rayons gamma.
Marque: DuPont™ D13473980
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérilisée aux rayons gamma
- Revêtement extérieur plissé en rayonne
- Attaches Tyvek™ liées
- Embout nasal en métal.
- Blanc, taille unique, s'adapte à la plupart des morphologies
- 23 cm de largeur
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Rayon | |
Stérile | |
Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms | |
Oui | |
Attaches liées, embout nasal en métal | |
23 cm |
Blanc | |
Étalon | |
Stérilisés par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1), adaptés à une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe C/D (classe ISO 6-9) avec ou sans salle de contrôle de biocontamination. Cet accessoire n’est pas homologué CE comme vêtement de protection chimique | |
Class 1000 (ISO 6) | |
Dans les salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés. | |
D13473980 |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.