Learn More
SID 7969543, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor (IC50 values are 0.76, >33 and >33 μM at SF-1, RORα and VP16 respectively). Inhibits SF-1-dependent luciferase expression in HEK 293T cells in vitro (IC50 = 30 nM).
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | SID 7969543 |
Quantité | 10 mg |
Poids de la formule | 452.46 |
Pourcentage de pureté | >98% |