Learn More
Bohlender™ Boîte à gants SICCO™ Duo 2 avec chambre de transfert antistatique
Boîte à gants Duo 2 avec chambre de transfert en aluminium dotée de panneaux antistatiques en polycarbonate.
Marque: Bohlender™ V1715-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadre en aluminium avec panneaux dissipatifs statiques en polycarbonate, panneau de base en polyéthylène antistatique
- Face avant et arrière avec une porte chacune, deux paires de ports de gants opposés chacune avec une paire de gants EPDM antistatique de taille 9,75
- Deux fils d’alimentation (côté inférieur gauche)
- Chambre de transfert (droite) avec deux portes, porte externe avec loquet pour éviter toute ouverture accidentelle
- Le plateau s’étend dans l’espace de travail avec l’ouverture de la porte interne pour faciliter le retrait des produits insérés et n’est utilisable que d’un seul côté du poste de travail (à l’avant à droite)
- Espace de travail et chambre de transfert comprenant deux connecteurs de tuyau pour le remplissage de gaz chacun et une tubulure appropriée (tubulure de 2 x 5 m pour le remplissage de gaz en PVC et tubulure d’aération de 2 x 5 m en PE)
- Tous les matériaux utilisés peuvent décharger la charge électrostatique à l’aide d’un câble de mise à la terre qui peut être connecté à l’arrière (filetage de connexion M6)
- Construction robuste et légère en aluminium
- Excellente visibilité de tous les côtés
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Introductions de câbles pour les appareils électriques
- Grande ouverture avant
- Connecteurs pour le remplissage et l’aération des gaz, y compris les tubulures appropriées
- Chambre de transfert pour l’insertion d’autres produits
Spécification
Aluminium | |
33 in | |
845 mm | |
26 in | |
665 mm | |
475 L | |
32 kg | |
33 in | |
850 mm |
35 in | |
890 mm | |
28 in | |
710 mm | |
Duo 2 | |
71 lb | |
47 in | |
1200 mm |