Learn More
Bohlender™ SICCO™ Perles desséchantes
Perles desséchantes, orange Avec indicateur coloré, changement de couleur à la saturation, régénération facile à environ 90-110°C.
24.67€ - 396.44€
Spécification
Couleur | Orange à marron |
---|---|
Matériau | Silica Gel |
Perte à la dessiccation | ≤4% |
Conditionnement | Cuve refermable |
Code produit | Marque | Conditionnement | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17137724
|
Bohlender™
V1903-04 |
Cuve refermable | 23 g (0.8 oz.) |
24.67€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17107724
|
Bohlender™
V1895-12 |
Cuve refermable | 8 kg (18 lb.) |
396.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Gel de silice avec indicateur couleur
- Change de couleur de l’orange au brun foncé et au noir (ne contient pas de chlorure de cobalt-II)
- Régénération facile à environ 90 à 110°C.
- Granulométrie de 2 à 5 mm
Spécification
Orange à marron | |
Silica Gel | |
≤4% | |
Cuve refermable |