Learn More
Bohlender™ Gants antistatiques Sicco™
Click to view available options
Gants antistatiques ; matériau :EPDM ; description :Électroconducteur ; longueur (métrique) :800 mm ; dimensions :9,75
Description
- Portable des deux côtés
- Convient aux ouvertures de diamètre de 190 mm
- Résistant aux déchirures, aux perforations et à l’abrasion
- Grande flexibilité
- Valeur basse tension
- Électroconducteur
Spécification
Spécification
Description | Électroconducteurs |
Matériau | EPDM |
Dimensions | 9,75 |
Longueur (impériale) | 31,4 in |
Longueur (métrique) | 800 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Gants antistatiques Sicco™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu