Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator
The SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator is specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Marque: Cole-Parmer™ 79520-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La combinaison agitateur et incubateur rend ces instruments parfaits pour les procédures de culture cellulaire
- La vitesse d’agitation contrôlée par microprocesseur est un gage de précision
- La circulation d’air forcée assure une température uniforme dans la chambre.
- Réglez et visualisez facilement la température et la vitesse sur l’affichage numérique
- Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
- Le mouvement d’agitation orbital garantit un mélange homogène tout en favorisant la croissance bactérienne
- Tous les modèles disposent d’un minuteur qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours
- Une fois le compte à rebours du minuteur terminé, une alarme retentira et l’action d’agitation s’arrêtera alors que l’incubateur continuera à fonctionner
- La plateforme rétractable permet d’accéder facilement aux échantillons à l’arrière de l’incubateur, mais se verrouille pendant le fonctionnement
- Connexion USB intégrée et logiciel dédié permettant une surveillance à long terme de la température de l’incubateur via un PC
- Les modèles qui incluent la documentation IQ/OQ (qualification d’installation/qualification opérationnelle) sont conformes aux exigences de l’organisme de réglementation
Spécification
16 mm (0,625 in) | |
230 V | |
7°C à 60°C | |
Shaking Incubator | |
50 Hz | |
30 x 30,7 x 19 cm | |
19 cm | |
30 cm | |
30.7 cm | |
Numérique | |
Microplaques | |
4 |
250 à 1 250 tr/min | |
230 V | |
Microplaques | |
140°F max | |
22 x 22 cm | |
0.6 ft. | |
1 ft. | |
1 ft. | |
SI505/IQOQ | |
Applications pour la culture cellulaire | |
Qualification d’installation / qualification opérationnelle (QI/QO) | |
1 sec à 9 jours |