Learn More
SHOWA™ Gants bleus à résistance chimique à revêtement en nitrile NSK24™
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
Protection contre un grand nombre de solvants, d’huiles et d’acides.
- Flexibilité et dextérité que n’offrent pas les gants plus épais
- La texture rugueuse offre une prise sûre, même dans les environnements les plus huileux et les plus humides
- La doublure Interlock offre un niveau de confort et une protection supplémentaires
- Couleur : Bleu
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
Certifications / conformité (Europe) | CE |
Chlorinated | Non |
Couleur | Bleu |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (impériale) | 15 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SHOWA™ Gants bleus à résistance chimique à revêtement en nitrile NSK24™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu