Learn More
SHOWA™ Gants bleus à résistance chimique à revêtement en nitrile NSK24™
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
Protection contre un grand nombre de solvants, d’huiles et d’acides.
- Flexibilité et dextérité que n’offrent pas les gants plus épais
- La texture rugueuse offre une prise sûre, même dans les environnements les plus huileux et les plus humides
- La doublure Interlock offre un niveau de confort et une protection supplémentaires
- Couleur : Bleu
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 2 |
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 8 |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
| Afficher plus |