Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Description
- Sans latex, 100 % nitrile
- Qualité économique
- Non poudrés
- La manchette roulée empêche la saleté d’entrer dans le gant
- La sensation seconde peau réduit considérablement la fatigue au niveau des mains
- Idéaux pour les applications industrielles telles que l’utilisation en laboratoire, les salles blanches, les services alimentaires, l’industrie pharmaceutique, l’aérospatiale, les services publics
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes 21 CFR 170-199, ASTM D5511 et D5526, ASTM D5511, ASTM D5526 |
| Applications | Industrie, Laboratoire |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | L |
| Afficher plus |