Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile
Code produit. 16415434
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 16415434
Marque: SHOWA™ 7500PF07S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant jetables de haute qualité à faible prix
  • Sans latex, 100 % nitrile
  • Qualité économique
  • Non poudrés
  • La manchette roulée empêche la saleté d’entrer dans le gant
  • La sensation seconde peau réduit considérablement la fatigue au niveau des mains
  • Idéaux pour les applications industrielles telles que l’utilisation en laboratoire, les salles blanches, les services alimentaires, l’industrie pharmaceutique, l’aérospatiale, les services publics
Spécification
Certifications/Conformité Normes 21 CFR 170-199, ASTM D5511 et D5526, ASTM D5511, ASTM D5526
Applications Industrie, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions S
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Modèle 7500PF S
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm