Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile biodégradables 6110PF
Code produit. 16283132
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 16283132
Marque: SHOWA™ 6110PF09L
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en utilisant l’Eco Best Technology™ (EBT) de SHOWA, les gants biodégradables sont non poudrés et offrent confort, dextérité et performance dans une large gamme d'applications.
  • Les gants verts sont 100 % biodégradables
  • Conception ergonomique pour un effet “seconde peau”
  • Réduisent les risques d’allergies
  • Catégorie III, conforme à la norme EN-374
  • Choix idéal pour les applications telles que les laboratoires, les travaux de gardiennage, l'entretien ménager, les services alimentaires, l'agriculture et l'entretien
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Certifications/Conformité 21CFR 177.2603, ASTM D5526-12, ASTM D5526
Certifications / conformité (Europe) EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011
Chemotherapeutic Rated Non
Applications Industrie, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use Non
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions L
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Modèle 6110PFL
Séries 6110PF
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,13 cm