Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, phosphine
184.00€ - 236.00€
Spécification
Description | Tubes détecteurs de gaz à court terme |
---|---|
Quantité | 10 |
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Plage d’humidité | Nbre de coups | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Plage d’humidité | Nbre de coups | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10085891
|
Dräger™
8101611 |
Phosphine 0,01/a | 0,01 à 1 ppm | Inférieur à 20 mg/L | 3/10 |
236.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15504943
|
Dräger™
8103711 |
Phosphine 0,1/C | 0,1 à 3 ppm | 40 mg/l (max.) | 1/3 |
184.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Specifications
Tubes détecteurs de gaz à court terme | |
10 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, phosphine