Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Pour la détection des gaz
Marque: Dräger™ 6728821
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Sulfure d’hydrogène 2/a | |
2 à 200 ppm | |
10 | |
32°F à 104°F |
3 à 30 mg/l | |
1/10 | |
3,5 min/20 s | |
0°C à 40°C |