Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Pour la détection des gaz
Marque: Dräger™ CH28201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre 0,2 %/a | |
0,2 à 7 vol.% | |
10 | |
32°F à 104°F |
40 mg/l | |
1+2 | |
2 min | |
0°C à 40°C |