Learn More
Kartell™ Béchers gradués de forme courte en polypropylène
Code produit. 15895497
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Diamètre (métrique):
90 mm
116 mm
145 mm
190 mm
Graduations:
25 ml
50 ml
250 ml
Hauteur (métrique):
116 mm
131 mm
165 mm
225 mm
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les bidons de forme courte en PP Kartell™ autoclavables offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Autoclavable à 121°C 
  • Très translucide, en particulier lorsqu’il est rempli de liquide
  • La prise de pouce sur la poignée offre une meilleure stabilité, tandis que le bec verseur antigouttes minimise le risque de déversement des liquides
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Forme Basse
Matériau PP
Graduations 25 ml
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 116 mm
Diamètre (métrique) 90 mm