Learn More
SHIELD Scientific SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260
Click to view available options
Dimensions:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Description
- Brand signature: Orange for biological risk
- Laboratory gloves for biohazard protection
- Latex gloves and nitrile/neoprene gloves
- Non-sterile and sterile gloves
- Maximum comfort
- Compliance with the latest European standards
- Category III PPE gloves (PPE Regulation (EU) 2016/425)
- Class 1 MDR (Regulation (EU) 2017/745)*
- Extra length from 260 to 300 mm (meets or exceeds ISO 21420:2020+A1:2022)
- Biohazard: ISO 374-5:2016
- Biosafety: AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
- Virus resistant (ISO 16604:2004 Procedure B)
- Extensively tested for chemical permeation according to ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test method EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Reduced risk of allergies
- Double-walled protection afforded by the twinSHIELD™ technology
- Packaging designed to comply with laboratory environments processes
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | AQL 0.25 |
Certifications / conformité (Europe) | PPER (EU) 2016/425, ISO 21420:2020, EN455-2:2015, ISO 374-1:2016-A1:2018 |
Accelerator Free | Yes |
Applications | Laboratory |
AQL | 0.25 |
Couleur | Orange |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 6.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.