Learn More
Justrite Étagères pour armoire EN 226-EN
Click to view available options
Couleur:
Acier inoxydable
Gris clair
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étagères Justrite pour armoires EN 226-EN.
- Choix d’étagères fixes ou coulissantes en acier inoxydable ou avec revêtement époxy.
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) extérieure | 42 cm |
| Dimensions (P x L x H) | 3,9 x 109 x 42 cm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 3,9 cm |
| Largeur (métrique) extérieure | 42 cm |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Étagère |