Learn More
Justrite Étagères pour armoire EN 226-EN
Code produit. 17782358
Click to view available options
Couleur:
Acier inoxydable
Gris clair
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17782358
Marque: Justrite JCB120MY00
Accessoire d’étagère supplémentaire pour armoires EN 226-EN. Choix d’étagères fixes ou coulissantes en acier inoxydable ou avec revêtement époxy.
  • Étagères Justrite pour armoires EN 226-EN.
  • Choix d’étagères fixes ou coulissantes en acier inoxydable ou avec revêtement époxy.
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 42 cm
Dimensions (P x L x H) 3,9 x 109 x 42 cm
Hauteur (métrique) extérieure 3,9 cm
Largeur (métrique) extérieure 42 cm
Couleur Acier inoxydable
Matériau Acier
Type de produit Étagère