Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture
Code produit. 15207308
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
275 μl
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3.75mL
5,5 ml
Type de bouchon:
Bouchon
Bouchon/capsule
Bouchons
Bouchons d’obturation
Bouchon / capsule
Fiche
Insert conique (Polyspring)
Quantité:
100
100/paquet
1000
1 000 boîtes
200
200 Paquets
250 boîtes
500
500 boîtes
Interrompu
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 15207308
Marque: Thermo Scientific™ C401546P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Disponibles en plusieurs tailles, ils sont vendus sous forme de kits avec bouchons afin de garantir une fermeture adéquate.
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Les inserts Polyspring à positionnement automatique empêchent la seringue de s'enfoncer et d’endommager l’aiguille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 3.75mL polypropylène Shell Vial, fond conique
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Diamètre (métrique) externe 15mm
Matériau polypropylène
Volume (métrique) 3.75mL
Type d’insert Insert intégré
Volume (métrique) résiduel < 8 μl
Type de base Base conique
Volume (métrique) total 3,75 mL
Type de bouchon Bouchons
Hauteur (métrique) 45 mm
Quantité 1000
Type Flacon de culture Accuform de 3 ml
Taille du bouchon 13 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 2,9 mL