Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture
Code produit. 12410248
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
275 μl
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3.75mL
5,5 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de bouchon:
Bouchon
Bouchon/capsule
Bouchons
Bouchons d’obturation
Bouchon / capsule
Fiche
Insert conique (Polyspring)
Quantité:
100
100/paquet
1000
1 000 boîtes
200
200 Paquets
250 boîtes
500
500 boîtes
Interrompu
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 12410248
Marque: Thermo Scientific™ C401596PA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Disponibles en plusieurs tailles, ils sont vendus sous forme de kits avec bouchons afin de garantir une fermeture adéquate.
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
  • La conception centrale en étoile, en polyéthylène SepCap, facilite la pénétration des aiguilles de seringue
  • Kits de flacons pratiques comprenant le même nombre de flacons et de bouchons
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les flacons de micro-échantillonnage permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (carrousel Wisp de respectivement 96 et 48 positions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert conique Polyspring de 300 μl
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 275 μl
Type d’insert Insert conique Polyspring
Volume (métrique) résiduel < 3 μl
Type de base Point de précision
Volume (métrique) total 275 μl
Type de bouchon Insert conique (Polyspring)
Hauteur (métrique) 29 mm
Quantité 100/paquet
Type Insert conique Polyspring
Volume (Metric) Usable 250 μl