Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture
Description
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
- Verre borosilicaté de type 1
- Les inserts Polyspring à positionnement automatique empêchent la seringue de s'enfoncer et d’endommager l’aiguille.
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon en PE de 8 mm pour flacon cylindrique de 1 ml |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 8 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Bouchon/capsule |
| Hauteur (métrique) | 9 mm |
| Type | Capsule/bouchon en PE de 8 mm |