Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture
Description
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
- La conception centrale en étoile, en polyéthylène SepCap, facilite la pénétration des aiguilles de seringue
- Kits de flacons pratiques comprenant le même nombre de flacons et de bouchons
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les flacons de micro-échantillonnage permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
Recommandés pour les instruments suivants :
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (carrousel Wisp de respectivement 96 et 48 positions)
Spécification
Spécification
| Description | Flacon sans col/de culture de 1 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,25 ml |
| Type de goulot | Sans col |
| Volume (métrique) résiduel | < 80 μl |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 1,25 ml |
| Afficher plus |