Learn More
DWK Life Sciences Fiole cylindrique, avec bouchon en polyéthylène
Les flacons à fond plat sont un choix économique pour de nombreuses applications de chromatographie liquide de haute performance (HPLC).
Marque: DWK Life Sciences 225670
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Choix économique pour de nombreuses applications HPLC
- Utilisé en association avec des bouchons enfonçables en polyéthylène (PE)
- Les bouchons sont emballés séparément
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté (5.1) | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Autoclavables | |
100 | |
12 mm |
11,6 mm | |
2 mL | |
PE | |
31,5 mm | |
0,9 mm | |
Non |