Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre en PP, bouchon en PE
Code produit. p-7113973 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11561404
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PP
Volume (métrique) 1,28 ml
Nb par paquet 100
Hauteur (métrique) 40 mm
Taille du bouchon 8
Marking Spot Non