Learn More
Fisherbrand™ Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre transparent, bouchon en PE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
22.60€ - 24.25€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Nb par paquet | 100 |
Taille du bouchon | 8 |
Marking Spot | Non |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10306062
|
Fisherbrand™
08 14 0641 |
1,1 ml |
24.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10145424
|
Fisherbrand™
08 14 1168 |
1.4 ml |
22.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- ND8
- Verre
- Transparent
- Bouchon de type capsule
- Diaphragme en forme d’étoile
- Polyéthylène
- Transparent
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Transparent | |
100 | |
Non |
Verre | |
8 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre transparent, bouchon en PE